Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0
Il robusto imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 con coperchio e sfera soddisfa i più alti requisiti per lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi pericolosi grazie alla sua combinazione di due meccanismi di sicurezza indipendenti.
220.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 200 mm (Imbuto) |
---|---|
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Colore | blu / bianco |
Da utilizzare con (applicazione) | Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e volatili |
Codice del prodotto | Marca | Numero stopper | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Numero stopper | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17182235
|
SCAT™
317632 |
B53 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17172245
|
SCAT™
317647 |
B83 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17122245
|
SCAT™
317642 |
GL45 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17192245
|
SCAT™
317649 |
S50 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17142245
|
SCAT™
317644 |
S51 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17152245
|
SCAT™
317645 |
S55 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17112245
|
SCAT™
317641 |
S60/61 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17162245
|
SCAT™
317646 |
S65 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17182245
|
SCAT™
317648 |
S70/71 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17132245
|
SCAT™
317643 |
S90 | Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Le due caratteristiche di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
- Realizzato in materiale HDPE di alta qualità per la massima stabilità e durata
- Coperchio a cerniera con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
- Setaccio ottimizzato per catturare le particelle più grandi e per depositare le bottiglie da laboratorio
- Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
- Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
- Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per uno scarico pulito dei rifiuti
- Tutti i componenti essenziali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto a sfera con coperchio incernierato ARNOLD V2.0 è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo economico ed ecologico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non ha alcuna influenza sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Specifica
200 mm (Imbuto) | |
Non autoclavabile | |
Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e volatili | |
Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile |
HDPE | |
blu / bianco | |
Contenitori per lo smaltimento | |
Imbuto di sicurezza con coperchio a cerniera e valvola a sfera |