Learn More
SCAT™ Funnels and Adapters for Barrels and Drums with Mechanical Level Control
Robust SCAT™ 'ARNOLD' Safety Funnels with adapters and mechanical level controls for use on various drums with different thread types. Also available in electrically dissipative variants for the safe disposal of explosive liquid waste.
238.00€ - 455.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCAT ARNOLD Funnel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Include Materiale Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Include Materiale Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
17893510
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SCAT™
107889
S60 (f) to GL45 (m) ARNOLD Funnel Adapter, Mechanical Level Control HDPE-EC Funnel Adapter
273.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17838733
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SCAT™
317631
R2 BSP/G2 (m) and BCS 56 x 4 (m) to GL45 (m) ARNOLD Funnel, Lid, Splash Guard, Removable Sieve, Grounding Cable HDPE-EC Safety Funnel
238.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17848743
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SCAT™
317650
R2 BSP/G2 (m) and BCS 56 x 4 (m) to GL45 (m) ARNOLD Funnel, Lid, Splash Guard, Removable Sieve, Grounding Cable, Funnel Adapter, Mechanical Level Control HDPE-EC Safety Funnel
455.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17868743
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SCAT™
317660
R2 BSP/G2 (m) and BCS 56 x 4 (m) to GL45 (m) ARNOLD Funnel, Lid, Splash Guard, 2 Removable Sieves, Funnel Adapter, Mechanical Level Control HDPE Safety Funnel
406.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Safety funnels based on the SCAT™ 'ARNOLD' funnel series
  • Ready-to-use sets consisting of safety funnels and barrel adapters
  • Made of high-quality plastics for durable and long-lasting use
  • Adapters can be combined with all GL45 safety funnels of the 'ARNOLD' and 'MARCO' series
  • Available for all common thread types and sizes
  • Also available in electrically conductive material for hazardous areas
Specifica
Specifica
SCAT ARNOLD Funnel