Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti con cono NS
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Funnels with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05321003
Codice prodotto. 10579971
  • 47.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Solid addition funnel with angle at 60°
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With NS cone, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
70mm
Vetro borosilicato
Imbuto per l'aggiunta di solidi