Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione FX/FZ
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7203359
Click to view available options
Capacità:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16601072
Marca: A&D Weighing FX120i
Una bilancia di precisione che combina tutte le funzioni essenziali di pesatura in una soluzione leggera e compatta.
  • Grado di protezione IP65, involucro totalmente protetto contro la polvere/protetto dall'acqua (WP)
  • Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (FZ-i e FZ-i-WP)
  • Funzione Ammortizzatore
  • Funzione Accensione/Spegnimento automatici
  • Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
  • Display VFD per una migliore leggibilità delle pesate
  • SCF - funzione Calcolo statistico
  • RS-232C di serie
  • Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 1 secondo
  • Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
  • Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
  • Piatto pesata animali (opzionale)
  • Paravento large (opzionale)
  • I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento small
  • Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo di collegamento RS-232 C, Quick USB (option), LAN-Ethernet (option)
Capacità 122 g
Tipo di display VFD
Leggibilità 0.001 g
Materiale Stainless Steel
Modello FX-120i
Tempo di stabilizzazione 1 second
Requisiti elettrici 11 VA to the AC adaptor (12 V, 1 A)