Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione FX/FZ, approvate per Classe II
Una bilancia di precisione che combina tutte le funzioni essenziali di pesatura in una soluzione leggera e compatta.
974.00€ - 1045.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
---|---|
Tipo di collegamento | RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) |
Tipo di display | VFD |
Materiale | Stainless Steel |
Tempo di stabilizzazione | 1 second |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16611092
|
A&D Weighing
FZ-120i-EC |
122 g |
974.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16631092
|
A&D Weighing
FZ-2000i-EC |
2200 g |
1045.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16651092
|
A&D Weighing
FZ-200i-EC |
220 g |
1045.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16671092
|
A&D Weighing
FZ-3000i-EC |
3200 g |
1045.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16691082
|
A&D Weighing
FZ-1200i-EC |
1220 g |
974.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16691092
|
A&D Weighing
FZ-300i-EC |
320 g |
1045.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Grado di protezione IP65, involucro totalmente protetto contro la polvere/protetto dall'acqua (WP)
- Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (FZ-i e FZ-i-WP)
- Funzione Ammortizzatore
- Funzione Accensione/Spegnimento automatici
- Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
- Display VFD per una migliore leggibilità delle pesate
- SCF - funzione Calcolo statistico
- RS-232C di serie
- Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 1 secondo
- Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
- Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
- Piatto pesata animali (opzionale)
- Paravento large (opzionale)
- I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento small
- Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Specifica
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML | |
VFD | |
1 second |
RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) | |
Stainless Steel |