Learn More
Abnova™ FXR1 (Human) Recombinant Protein
Human FXR1 partial ORF ( AAH28983, 121 a.a. - 220 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00008087-Q01.25ug
Codice prodotto. 16138215
  • 521.00€ / 25µg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sequence: VKKNTFFKCTVDVPEDLREACANENAHKDFKKAVGACRIFYHPETTQLMILSASEATVKRVNILSDMHLRSIRTKLMLMSRNEEATKHLECTKQLAAAFH
Specifica
Specifica
AAH28983
fragile X mental retardation, autosomal homolog 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
8087
Wheat germ expression system
25 μg
FXR1