missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G-749, MedChemExpress

Codice prodotto. 16423296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16423296

Marca: Medchem Express HY12333

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress G-749 is a potent, oral active and ATP competitive FLT3 inhibitor, with IC50s of 0.4 nM and 0.6 nM for FLT3 wild type and FLT3-D835Y, respectively. G-749 can be used for the research of drug resistance for acute myeloid leukemia (AML).

G-749 is a potent, oral active and ATP competitive FLT3 inhibitor, with IC50s of 0.4 nM and 0.6 nM for FLT3 wild type and FLT3-D835Y, respectively. G-749 can be used for the research of drug resistance for acute myeloid leukemia (AML).

Specifica

Materiale o nome chimico G-749
CAS 1457983-28-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H25BrN6O2
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (47.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=C(NC3CCN(C)CC3)N=C2NC4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)C(Br)=CN1
Molecular Weight (g/mol) 521.41
Peso formulazione 521.41
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato