Learn More
Thermo Scientific Chemicals G3335
Codice prodotto. p-7082410
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 15496439
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64528.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 36099-95-3 | C16H19N3O5, C16H19N3O5 | 333.34 g/mol
A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36099-95-3
Formula molecolare C16H19N3O5, C16H19N3O5
Sinonimo H-Trp-Glu-OH
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
Peso formulazione 333.34g/mol
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid
InChI Key PWIQCLSQVQBOQV-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]pentanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 333.34