Learn More
G3BP1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1E4A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | G3BP1 |
---|---|
Clone | 1E4A2 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16868405
|
Proteintech
66486-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16858405
|
Proteintech
66486-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
May be a regulated effector of stress granule assembly. Phosphorylation-dependent sequence-specific endoribonuclease in vitro. Cleaves exclusively between cytosine and adenine and cleaves c-myc mRNA preferentially at the 3′UTR. ATP- and magnesium-dependenSpecifica
G3BP1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
G3BP, G3BP 1, G3BP1, HDH VIII | |
G3bp1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1E4A2 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Rat, Human, Porcine | |
P97855, Q13283 | |
100513766, 10146, 171092, 27041 | |
G3BP1 Fusion Protein ag3728 | |
Primary | |
-20°C | |
G3BP1 |