Learn More
G418 Sulfate (White to Off-white Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-26034
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10204773
Marca: Fisher BioReagents BP6731
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 108321-42-2
Formula molecolare C20H44N4O18S2
Molecular Weight (g/mol) 692.70
Numero MDL MFCD00058314
InChI Key UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxane-3,4-diol; bis(sulfuric acid)
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico G418 Sulfate
Tipo G418 Sulfate
Forma fisica Solid
Absorbance < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm
Imballaggio Vetro ambrato
Potency > 730μg/mg
Acqua 10% Max.
Colore White
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio > 98 %
Peso formulazione 692.7
Percent Purity >98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • G418 sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .