missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ G6PDH (L. mesenteroides), NAD Assayed

Codice prodotto. 16242250
Click to view available options
Quantità:
900 U
Dimensione della confezione:
900 unità
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16242250

Marca: Abnova™ P5266.900Units

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used for Enzyme

#REF!

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Activity
Formulazione In 3.7M ammonium sulfate
Peso molecolare 104kDa
Nome G6PDH (L. mesenteroides), NAD Assayed
Metodo di preparazione Native protein chromatographically purified from Leuconostoc mesenteroides
Quantità 900 U
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months.
Status giuridico RUO
Nome comune G6PDH
Saggi Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Assay
Attività biologica ≥360 NAD units per mg protein. One Unit reduces one micromole of NAD per minute at 37°C, pH 7.8, using glucose-6-phosphate as substrate.
Specie Bacteria
Tag proteine None
Sistema di espressione Native protein chromatographically purified from Leuconostoc mesenteroides
Forma Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato