Learn More
Gabazine, MedChemExpress
MedChemExpress Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Marca: Medchem Express HY-103533
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.Specifica
Gabazine | |
White | |
C15H18BrN3O3 | |
SR95531 | |
O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br | |
368.23 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
104104-50-9 | |
Research | |
100 mg | |
H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM) | |
368.23 | |
98.0% | |
Powder |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction