Learn More
Gabazine, MedChemExpress
MedChemExpress Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Marca: Medchem Express HY-103533
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.Specifica
Gabazine | |
White | |
C15H18BrN3O3 | |
SR95531 | |
O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br | |
368.23 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
104104-50-9 | |
Research | |
5 mg | |
H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM) | |
368.23 | |
98.0% | |
Powder |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only