Learn More
Gadolinium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11305907
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11305907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043673.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13818-75-2 | GdBr3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13818-75-2
Formula molecolare GdBr3
Numero MDL MFCD00049741
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium (III) bromide
Punto di fusione 770°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine.
Peso formulazione 396.96
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic