Learn More
Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11351009
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11351009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011286.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is used as a macrophage inhibitor which inhibits the specialized liver macrophages, Kupffer cells that line the walls of the sinusoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-84-5
Formula molecolare Cl3GdH12O6
Molecular Weight (g/mol) 371.69
Numero MDL MFCD00149732
InChI Key PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Colore White
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
IUPAC Name gadolinium(3+) hexahydrate trichloride
Peso formulazione 371.70 (263.61anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.424
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.