Learn More
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10687504
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19598-90-4
Formula molecolare GdN3O9·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 451.4
Numero MDL MFCD00149728
InChI Key XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis
PubChem CID 209258
IUPAC Name gadolinium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 91°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare Gd(NO3)3·6H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 451.4
Percent Purity 99.9%
Grado Trace Metal Basis
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gadolinium(III) nitrate hexahydrate