Learn More
Gallium, 99.9999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Gallium |
Colore | Gray |
Punto di fusione | 29.7°C |
Punti di ebollizione | 2400.0°C |
Densità | 5.9000g/mL |
Intervallo percentuale saggio | 99.9999% |
Formula lineare | Ga |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
Peso formulazione | 69.72 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identificativo prodotto
- Gallium
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.