Learn More
Thermo Scientific™ Gallium arsenide Optical Window, Dia.: 12.7mm
Codice prodotto. 15417035
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15417035
Marca: Thermo Scientific™ 045628.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Optical Window
Materiale Gallium Arsenide
Spessore (sistema metrico) 1mm
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm