Learn More
Gallium Indium eutectic, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Gallium Indium eutectic, Ga:In; 75.5:24.5 wt%, 50 g, 99.99% (metals basis), 6.2, Hazard Class: 8; Packaging Group: III, 231-163-8, H290-H314-H335, P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c, 15.7 deg.C, MFCD00144387, Liquid
40.20€ - 622.10€
Specifica
Materiale o nome chimico | Gallium Indium eutectic |
---|---|
Punto di fusione | 15.7°C |
Densità | 6.2 |
Intervallo percentuale saggio | 99.99% (metals basis) |
Formula molecolare | Ga:In; 75.5:24.5 wt% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11341819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.03 |
1 g |
40.20€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11331819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.09 |
10 g |
173.87€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11351819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.18 |
50 g |
622.10€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices. Gallium-Indium eutectic top contact, and a halogen light source was used to test P3HT-PCBM organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Gallium Indium eutectic | |
6.2 | |
Ga:In; 75.5:24.5 wt% | |
Insoluble in water or organic solvents. |
15.7°C | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00144387 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-163-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures