missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GALNT12 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marca: Abnova H00079695-T01.100uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Descrizione
Western Blotting
Specifica
Western Blot | |
GALNT12 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
30.03 | |
pCMV-GALNT12 full-length | |
100 μL | |
Human |
293T | |
BC013945 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-GALNT12 antibody (H00079695-B01) by western blotting | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 100UL GALNT12 293T Cell Transient Overexpression L
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol