missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GALNT4 Recombinant Protein

344.00€ - 521.00€

Specifica

Numero di accesso AAH36390
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 8693
Peso molecolare 85.03
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16172772
Vedere i documenti
Abnova™
H00008693-P01.10ug
10 μg
344.00€
10µg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16182772
Vedere i documenti
Abnova™
H00008693-P01.25ug
25 μg
521.00€
25µg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Specifica

AAH36390
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
85.03
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GALNT4
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8693
GALNT4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RARELGSRRLSGLQKNTEDLSRPLYKKPPADSRALGEWGKASKLQLNEDELKQQEELIERYAINIYLSDRISLHRHIEDKRMYECKSQKFNYRTLPTTSVIIAFYNEAWSTLLRTIHSVLETSPAVLLKEIILVDDLSDRVYLKTQLETYISNLDRVRLIRTNKREGLVRARLIGATFATGDVLTFLDCHCECNSGWLEPLLERIGRDETAVVCPVIDTIDWNTFEFYMQIGEPMIGGFDWRLTFQWHSVPKQERDRRISRIDPIRSPTMAGGLFAVSKKYFQYLGTYDTGMEVWGGENLELSFRVWQCGGKLEIHPCSHVGHVFPKRAPYARPNFLQNTARAAEVWMDEYKEHFYNRNPPARKEAYGDISERKLLRERLRCKSFDWYLKNVFPNLHVPEDRPGWHGAIRSRGISSECLDYNSPDNNPTGANLSLFGCHGQGGNQFFEYTSNKEIRFNSVTELCAEVPEQKNYVGMQNCPKDGFPVPANIIWHFKEDGTIFHPHSGLCLSAYRTPEGRPDVQMRTCDALDKNQIWSFEK
GALNAC-T4/GalNAcT4
GALNT4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato