missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GALT (Human) Recombinant Protein

Human GALT full-length ORF ( AAH15045, 1 a.a. - 379 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00002592-P01.25ug

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16135311

  • 521.00€ / 25µg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Sequence: MSRSGTDPQQRQQASEADAAAATFRANDHQHIRYNPLQDEWVLVSAHRMKRPWQGQVEPQLLKTVPRHDPLNPLCPGAIRANGEVNPQYDSTFLFDNDFPALQPDAPSPGPSDHPLFQAKSARGVCKVMCFHPWSDVTLPLMSVPEIRAVVDAWASVTEELGAQYPWVQIFENKGAMMGCSNPHPHCQVWASSFLPDIAQREERSQQAYKSQHGEPLLMEYSRQELLRKERLVLTSEHWLVLVPFWATWPYQTLLLPRRHVRRLPELTPAERDDLASIMKKLLTKYDNLFETSFPYSMGWHGAPTGSEAGANWDHWQLHAHYYPPLLRSATVRKFMVGYEMLAQAQRDLTPEQAAERLRALPEVHYHLGQKDRETATIA
Specifica

Specifica

AAH15045
galactose-1-phosphate uridylyltransferase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2592
Wheat germ expression system
25 μg
GALT
GST
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato