Learn More
Mettler Toledo™ Galvanic Sensor
Robust and easy to use sensors. Mettler Toledo Indicating Galvanic Sensors have integrated temperature sensor. Galvanic dissolved oxygen sensor provides an easy way to measure DO.
Marca: Mettler Toledo™ 51340403
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Range di misurazione: da 0 a 200 %, 0 a 20 mg/l
- Cavo e collegamenti: 1.1 m BNC/Cinch
- Sonda di temperatura: NTC 30kΩ
- Da utilizzare con FG4
Specifica
DO sensor LE621 | |
1 m | |
Da 0° a 50 °C | |
12 mm | |
120 mm | |
DO |
3.2 piedi | |
BNC/Cinch | |
FG4 | |
0.47 in. | |
4.72 in. |