Learn More
asecos™ Galvanised Steel Spray Can
The Galvanised Steel Spray Can is ideal for economical and controlled spraying of surfaces and parts to be cleaned.
Marca:  asecos™ 8628
Codice prodotto. 17846356
  • 145.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Spray attachment made of plastic with adjustable nozzle.
  • Integrated plastic pump.
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents.
Specifica
Specifica
0.3 gal.
Gray
5.20 in.
11.81 in.
1.65 lb.
1 L
Acciaio inossidabile
132.00 mm
300.00 mm
0.75 kg.