Learn More
asecos™ Galvanised Steel Spray Can
The Galvanised Steel Spray Can is ideal for economical and controlled spraying of surfaces and parts to be cleaned.
Marca:  asecos™ 23138
Codice prodotto. 17876566
  • 97.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Spray attachment made of plastic with adjustable nozzle.
  • Integrated plastic pump.
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents.
Specifica
Specifica
0.5 gal.
Giallo
7.40 in.
13.58 in.
2.20 lb.
2 L
Acciaio
188.00 mm
345.00 mm
1 kg