Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated 2 mil Polyethylene Trash Bag
Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination, by using gamma irradiated trash liners.
492.00€ - 665.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 16.3 L |
Colore | Clear |
Materiale | LDPE |
Spessore (sistema metrico) | 0.05 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17796869
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-1 |
1 Pack |
665.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17706879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-10 |
10 Packs |
600.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17726879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-5 |
5 Packs |
625.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17716879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-2 |
2 Packs |
492.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Packaged in an ISO6 cleanroom
- 2 mil clear polyethylene
- Each package includes a lot number for traceability
- Certificates of Conformance and Irradiation sent with shipment
- Packaged in Tyvek™/Mylar Chevron Peel Pouches
Specifica
Not Autoclavable | |
Clear | |
0.05 mm | |
71 x 61 cm (28 x 24 in.) |
16.3 L | |
LDPE | |
2 mil |