Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Bic Pen
Ready-to-use gamma irradiated pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitization procedures.
1315.00€
Specifica
Materiale | Plastic |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 14 cm |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Certificazione/Conformità | COC, Certificate of Irradiation |
Monouso | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17776899
|
Keystone Cleanroom Products
S01PENBLK |
Black |
1315.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17786899
|
Keystone Cleanroom Products
S01PENBLUE |
Blue |
1315.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Specifica
Plastic | |
Not Autoclavable | |
Yes |
14 cm | |
COC, Certificate of Irradiation | |
Sterile |