missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marca: Keystone Cleanroom Products 3235ST
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
- Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Specifica
Not Autoclavable | |
COC, Certificate of Irradiation | |
Clear | |
76.2 μm | |
94 x 63.5 cm (25 x 37 in.) |
27.4 L | |
Heat Seal | |
Polyolefin | |
3 mil |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto