Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marca:  Keystone Cleanroom Products 3210ST
Codice prodotto. 17736879
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
  • Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
  • Gamma irradiated
  • Lot controlled
  • Ready to use
  • Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
  • Minimize contamination risks
  • Simplifies conformance to SOP's
  • Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
COC, Certificate of Irradiation
Clear
76.2 μm
25.4 x 15.2 cm (6 x 10 in.)
1.48 L
Heat Seal
Polyolefin
3 mil