Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7227832 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25.4 x 15.2 cm (6 x 10 in.)
30.5 x 20.3 cm (8 x 12 in.)
38.1 x 25.4 cm (10 x 15 in.)
50.8 x 30.5 cm (12 x 20 in.)
56 x 40.6 cm (16 x 22 in.)
76.2 x 40.6 cm (16 x 30 in.)
76.2 x 61 cm (24 x 30 in.)
94 x 63.5 cm (25 x 37 in.)
Include:
1 Pack
5 Packs
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17716889
Marca: Keystone Cleanroom Products 3310ST
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
  • Convenient Self-Seal Version eliminates the need for a heat sealer
  • Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
  • Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
  • Gamma irradiated
  • Lot controlled
  • Ready to use
  • Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
  • Minimize contamination risks
  • Simplifies conformance to SOP's
  • Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.48 L
Certificazione/Conformità COC, Certificate of Irradiation
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore Clear
Monouso Single-use
Include 1 Pack
Materiale Polyolefin
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 76.2 μm
Senza lattice Yes
Dimensioni (L x P) 25.4 x 15.2 cm (6 x 10 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Product Type Cover