Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Trash Bag
Pre-sterilized trash bags for pharmaceutical cleanrooms. Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination.
388.00€ - 954.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 15 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 56.9 L |
Certificazione/Conformità | COC, Certificate of Irradiation |
Tipo di chiusura | None |
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17708477
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-1 |
1 Ea. | 55 x 36 in. |
954.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
17718477
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-10 |
10 Pk. | 55 x 36 in. |
388.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17728477
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-2 |
2 Pk. | 55 x 36 in. |
610.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17738477
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-5 |
5 Pk. | 55 x 36 in. |
453.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Packaged in an ISO6 cleanroom
- 2 mil clear polyethylene
- Each package includes a lot number for traceability
- Certificates of Conformance and Irradiation sent with shipment
- Packaged in Tyvek™/Mylar Chevron Peel Pouches
Specifica
Not Autoclavable | |
56.9 L | |
None | |
Single-use | |
Trash Bin | |
Sterile | |
2 mil | |
139.7 cm | |
91.4 cm |
15 gal. | |
COC, Certificate of Irradiation | |
Clear | |
Cleaning | |
LDPE | |
Gamma Irradiated | |
55 in. | |
36 in. |