Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Ultra Fine Point Sharpie
Ready-to-use gamma irradiated pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitization procedures.
2395.00€
Specifica
Materiale | Plastic |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Certificazione/Conformità | COC, Certificate of Irradiation |
Monouso | Yes |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17716909
|
Keystone Cleanroom Products
S01UFMARKBLK |
Black |
2395.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17726909
|
Keystone Cleanroom Products
S01UFMARKBLUE |
Blue |
2395.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Specifica
Plastic | |
COC, Certificate of Irradiation | |
Sterile |
Not Autoclavable | |
Yes |