Learn More
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Storage Bin
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
Marca:  Fisherbrand™ CSR-B20G
Codice prodotto. 12317117
  • 6740.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Serves as solution for short-term storage of radioactive waste or radioisotopes
Specifica
Specifica
Bag dimension: L x W x H: 21.5 x 23.5 x 38cm (8.46 x 9.25 x 14.96 in.)
Storage bin
20 L