Learn More
Fisherbrand™ Gamma Radiation Shields
Gamma radiation shields with fixed 15 degree angles and a curved base of various dimensions, are ideal for protection from Gamma radiation.
1255.00€ - 1835.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12357187
|
Fisherbrand™
|
15° Angle |
1455.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12337187
|
Fisherbrand™
|
45° Angle |
1835.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12337177
|
Fisherbrand™
|
Small Fixed 45° Angle |
1255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Radiation shielding Cleaver Scientific for protection from Gamma radiation, shield, fixed 15 degree angle, curved base, dimensions 530h x 350w x 150d mm
- Provides clear, non-distorted vision, reducing light images and shadows, especially when the user is in a sitting position
- Available in two sizes, with either a flat base to provide bench protection, or a curved base which fits conveniently over safety trays
Specifica
Gamma Radiation Shield |