missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Standard Surgical Gloves
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- ASTM D6978 certified
- Good handling and grip achieved through a unique external surface treatment
- Optimized thickness to provide good tactile sensitivity and dexterity Made using anatomic formers to enhance comfort and fit
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
- Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D6978, ISO 10282 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | No |
Applicazioni | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Colore | Natural |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | No Texture |
Finger Thickness (English) | 8.27 ±0.79 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.21 ±0.02 mm |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto