Learn More
Ganciclovir, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15711779
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82410-32-0
Formula molecolare C9H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 255.23
InChI Key IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
PubChem CID 3454
ChEBI CHEBI:465284
IUPAC Name 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-3H-purin-6-one
SMILES C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Specifications
Materiale o nome chimico Ganciclovir
Punto di fusione 251.0°C to 252.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Peso formulazione 255.23
Percent Purity 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Ganciclovir
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Hazard Statement
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ganciclovir sodium