Learn More
Garcin™ Detergente disinfettante Garcin™ Bactinyl
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sterile
- Rinse not justified if thorough drying
- Odorless
- Inactivation of the HIV virus in 5 minutes
- Approved for food contact
Specifica
Specifica
| Product Type | Detergente disinfettante Bactinyl |
| Forma | Liquido |
| pH | 10 ±1 |
| Aspetto | Opalescente |
| Certificazione/Conformità | EN 1040, EN 1276, spettro NF T 72-151 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 e NF EN 1650, NF T 72-180, CE 0398 |
| Tipo di contenitore | Lattina |
| Content And Storage | 4 °C |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Volume (sistema metrico) | 5 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- bctinyl perfumed
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride