Learn More
Thermo Scientific™ Gas Chromatography 3-Port SilFlow Replacement Parts
Switch your GC column in GC-MS without having to vent.
65.19€ - 114.07€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15270339
|
Thermo Scientific™
29063466 |
Ferrule | for use with columns of OD 0.36 mm (ID 0.25mm) |
83.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15277488
|
Thermo Scientific™
290SF302 |
Silflow Nuts | 3-Port SilFlow Device |
114.07€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15280339
|
Thermo Scientific™
29063467 |
Ferrule | for use with columns of OD 0.45 mm (ID 0.32mm) |
79.56€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15207518
|
Thermo Scientific™
60201-401 |
FingerTite Tool | 3-Port SilFlow Device |
65.19€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Maintain reliability with 3-Port SilFlow replacement parts when you place your next order.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.