Learn More
Thermo Scientific™ Gas Chromatography Tubing
Codice prodotto. 15294603 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Copper
Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.01 in.
0.02 in.
0.03 in.
0.04 in.
0.065 in.
0.085 in.
0.19 in.
0.21 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
Descrizione:
25 ft. Length
50 ft. Length
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15294603
Marca: Thermo Scientific™ 60181637
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Find the copper and stainless steel tubing in a variety of sizes for plumbing your gas chromatography (GC) system.
Find copper and stainless steel Thermo Scientific™ Gas Chromatography Tubing in a variety of sizes for plumbing your gas chromatography (GC) system.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Gas Chromatography Tubing
Materiale Stainless Steel
Descrizione 25 ft. Length
Diametro (sistema imperiale) interno 0.04 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/16 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gas Chromatography Systems