Learn More
ROBU VitraPOR™ Gas Distribution Tube, Type A
Gas Distribution Tube with centered bowl.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 19341
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27080kg
Codice prodotto. 16862986
  • 203.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For fine dispersion of gases in liquids
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Type A
1
34 mm