Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gas Sampling Tubes
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
79.98€ - 122.96€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10201901
|
Lenz Laborglasintrumente
05680070 |
1000 mL |
122.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10214631
|
Lenz Laborglasintrumente
05680052 |
350 mL |
79.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11516944
|
Lenz Laborglasintrumente
05680143 |
150 mL |
90.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Gas sampling tubes acc. to DIN 12473-1
- Available with or without nozzle (with thread GL14 and septa)
- With two one-way stopcocks NS 14 (with retaining device)
- Connections: capillary tube (outer dia. 8 mm, inner dia. 2,7 mm)
- Glass olive (outer dia. 9 mm)
- With inscription label
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Duran Glass |