Learn More
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Marca:  RETSCH 22.085.0006
Codice prodotto. 10290773
  • 58.85€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
For 35mL grinding jar
10 Pack
Gasket
35 mL Grinding Jar, Hardened Steel and Stainless Steel
Stainless Steel