Learn More
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Marca:  RETSCH 22.085.0009
Codice prodotto. 10466739
  • 58.85€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
For 10mL grinding jar
10 Pack
Gasket
For 400 mixer mill
Stainless Steel, PTFE