Learn More
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Marca:  RETSCH 22.085.0004
Codice prodotto. 10472080
  • 67.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
For 35mL grinding jar
10 Pack
Gasket
35 mL Grinding Jar, Zirconium Oxide
Zirconium Oxide