Learn More
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Marca:  RETSCH 22.085.0005
Codice prodotto. 11944362
  • 58.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
For 35mL grinding jar
10 Pack
Gasket
35 mL Grinding Jar, Stainless Steel
Stainless Steel