Learn More
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Marca:  RETSCH 03.111.0262
Codice prodotto. 15300984
  • 9.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
For 5mL grinding jar
1 Pack
Gasket
5 mL Grinding Jar
Stainless Steel, PTFE