Learn More
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Marca:  RETSCH 03.111.0296
Codice prodotto. 15340984
  • 18.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
For 25mL grinding jar
1 Pack
Gasket
25 mL Grinding Jar, Zirconium Oxide
Zirconium Oxide