Learn More
BRAND™ Picnometro di Gay-Lussac non calibrato
Gay-Lussac density bottle made with Borosilicate Glass 3.3 that is ideal in most research, scientific, and other laboratory environments.
Marca: BRAND™ 43208
74.78 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- BRAND™ density bottle
- Gay-Lussac pattern
- Uncalibrated capacity, 10 mL
- Borosilicate glass, bottle narrow-mouth, bottle round (Gay-Lussac), white bottle
- DIN ISO 3507
- Stopper NS 10/19 with capillary
- Top of stopper ground and polished
Specifica
2 ciascuno | |
10 ml | |
Vetro borosilicato 3.3 | |
Picnometro di Gay Lussac |