Learn More
BRAND™ Picnometro di Gay-Lussac non calibrato
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- BRAND™ density bottle
- Gay-Lussac pattern
- Uncalibrated capacity, 10 mL
- Borosilicate glass, bottle narrow-mouth, bottle round (Gay-Lussac), white bottle
- DIN ISO 3507
- Stopper NS 10/19 with capillary
- Top of stopper ground and polished
Specifica
Specifica
| Quantità | 2 ciascuno |
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato 3.3 |
| Product Type | Bottiglia per densità di Gay-Lussac |