Learn More
BRAND™ Picnometro di Gay-Lussac non calibrato
Codice prodotto. 11888271 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11888271
Marca: BRAND™ 43205
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gay-Lussac density bottle made with Borosilicate Glass 3.3 that is ideal in most research, scientific, and other laboratory environments.
  • BRAND™ density bottle
  • Gay-Lussac pattern
  • Uncalibrated capacity, 10 mL
  • Borosilicate glass, bottle narrow-mouth, bottle round (Gay-Lussac), white bottle
  • DIN ISO 3507
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Top of stopper ground and polished
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 2 ciascuno
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Vetro borosilicato 3.3
Product Type Picnometro di Gay Lussac